4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951730-1G OR951730-250MG
APOSOR951730-1GEA 864 EUR
APOSOR951730-1G APOSOR951730-250MG
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
MW: 170,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787027
Núm. CAS: 2305-70-6