2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951737-25G OR951737-5G OR951737-100G
APOSOR951737-25GEA 201 EUR
APOSOR951737-25G APOSOR951737-5G APOSOR951737-100G
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07357405
Núm. CAS: 3139-05-7