1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951748-1G OR951748-250MG
APOSOR951748-1GEA 538 EUR
APOSOR951748-1G APOSOR951748-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol
Formula: C₁₀H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01429053
Núm. CAS: 25433-13-0