5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR951833-1G OR951833-250MG
APOSOR951833-1GEA 567 EUR
APOSOR951833-1G APOSOR951833-250MG
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₀ClN
MW: 167,635 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08544277
Núm. CAS: 73075-43-1