Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-(trimethylsilyl)pent-4-enoate
OR951842-25G
APOSOR951842-25GEA 105 EUR
APOSOR951842-25G
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate 95%
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate
Formula: C₉H₁₈O₂Si
MW: 186,324 g/mol
Pto. Ebullición: 54 °C
Densidad: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863734
Núm. CAS: 185411-12-5