b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol
OR951852-1G OR951852-250MG
APOSOR951852-1GEA 868 EUR
APOSOR951852-1G APOSOR951852-250MG
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10034617
Núm. CAS: 176035-15-7