N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951855-1G OR951855-250MG
APOSOR951855-1GEA 632 EUR
APOSOR951855-1G APOSOR951855-250MG
N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine 97%
N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine
Formula: C₈H₁₇N
MW: 127.227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655413
Núm. CAS: 90226-23-6