5-Ethyl-2-pyridine alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951862-1G OR951862-250MG
APOSOR951862-1GEA 886 EUR
APOSOR951862-1G APOSOR951862-250MG
5-Ethyl-2-pyridine alcohol 95%
5-Ethyl-2-pyridine alcohol
Formula: C₇H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658539
Núm. CAS: 53428-03-8