2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951874-1G
OR951874-250MG
APOSOR951874-1GEA
364
EUR
APOSOR951874-1G
APOSOR951874-250MG
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine
Formula:
C₉H₁₃NOS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13370835 Núm. CAS: 1203188-22-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...