(4-Butylphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951889-1G OR951889-250MG OR951889-5G
APOSOR951889-1GEA 214 EUR
APOSOR951889-1G APOSOR951889-250MG APOSOR951889-5G
(4-Butylphenyl)acetic acid 98%
(4-Butylphenyl)acetic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.254 g/mol
Número MDL: MFCD00982001
Núm. CAS: 14377-19-6