N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951896-1G OR951896-25G OR951896-5G
APOSOR951896-1GEA 26.1 EUR
APOSOR951896-1G APOSOR951896-25G APOSOR951896-5G
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040690
Núm. CAS: 36065-27-7