N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(N'-Acetylhydrazino)-3-nitropyridine, Acetic acid N'-(3-nitropyridin-4-yl)hydrazide
OR9519-1G OR9519-5G
APOSOR9519-1GEA 133 EUR
APOSOR9519-1G APOSOR9519-5G
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Formula: C₇H₈N₄O₃
MW: 196,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956008
Núm. CAS: 31481-85-3