5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Hydroxymethyl-5-methyl-2-phenylimidazole
OR951906-1G
APOSOR951906-1GEA 74.1 EUR
APOSOR951906-1G
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol 97%
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047016
Núm. CAS: 13682-32-1