4-(4-Methoxyphenyl)morpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951915-1G OR951915-5G
APOSOR951915-1GEA 0 EUR
APOSOR951915-1G APOSOR951915-5G
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00222002
Núm. CAS: 27347-14-4