4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Dichloropyrimidin-4-amine
OR951944-5G
APOSOR951944-5GEA 75.4 EUR
APOSOR951944-5G
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,993 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13191633
Núm. CAS: 89180-51-8