6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-Isopropylpyridazin-3(2H)-one
OR951953-1G
OR951953-250MG
APOSOR951953-1GEA
951
EUR
APOSOR951953-1G
APOSOR951953-250MG
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formula:
C₇H₁₀N₂O MW: 138,167 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11616599 Núm. CAS: 570416-36-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...