2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1,4-Benzodioxan-6-carboxylate
OR951985-25G OR951985-5G
APOSOR951985-25GEA 455 EUR
APOSOR951985-25G APOSOR951985-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01544907
Núm. CAS: 20197-75-5