Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952006-100G OR952006-25G OR952006-5G
APOSOR952006-100GEA 719 EUR
APOSOR952006-100G APOSOR952006-25G APOSOR952006-5G
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol 95%
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol
Formula: C₆H₄N₂OS
MW: 152,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040452
Núm. CAS: 14080-55-8