4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR952021-1G OR952021-250MG
APOSOR952021-1GEA 696 EUR
APOSOR952021-1G APOSOR952021-250MG
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197,579 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09880131
Núm. CAS: 918519-53-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR