Methyl (4-cyanophenoxy)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl (4-Cyanophenoxy)acetate
OR952046-25G
APOSOR952046-25GEA 192 EUR
APOSOR952046-25G
Methyl (4-cyanophenoxy)acetate 98%
Methyl (4-cyanophenoxy)acetate
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05855148
Núm. CAS: 272792-14-0