Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952079-1G OR952079-5G
APOSOR952079-1GEA 168 EUR
APOSOR952079-1G APOSOR952079-5G
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085971
Núm. CAS: 200350-18-1