Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952085-1G OR952085-250MG
APOSOR952085-1GEA 574 EUR
APOSOR952085-1G APOSOR952085-250MG
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198846
Núm. CAS: 3952-67-8