2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952170-1G OR952170-5G
APOSOR952170-1GEA 108 EUR
APOSOR952170-1G APOSOR952170-5G
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,039 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025218
Núm. CAS: 89894-44-0