Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952193-1G OR952193-250MG
APOSOR952193-1GEA 273 EUR
APOSOR952193-1G APOSOR952193-250MG
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828686
Núm. CAS: 1445-55-2