4-Methoxybutanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952214-1G OR952214-250MG
APOSOR952214-1GEA 696 EUR
APOSOR952214-1G APOSOR952214-250MG
4-Methoxybutanoic acid 95%
4-Methoxybutanoic acid
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118,131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00029855
Núm. CAS: 29006-02-8