2-Ethynyl-cyclopentanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952229-100MG OR952229-250MG
APOSOR952229-100MGEA 290 EUR
APOSOR952229-100MG APOSOR952229-250MG
2-Ethynyl-cyclopentanol 95%
2-Ethynyl-cyclopentanol
Formula: C₇H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375237
Núm. CAS: 22022-30-6