1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952242-1G OR952242-250MG OR952242-5G
APOSOR952242-1GEA 89.9 EUR
APOSOR952242-1G APOSOR952242-250MG APOSOR952242-5G
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene
Formula: C₁₁H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527519
Núm. CAS: 33733-83-4