3-(Methoxymethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952259-10G OR952259-1G OR952259-5G
APOSOR952259-10GEA 719 EUR
APOSOR952259-10G APOSOR952259-1G APOSOR952259-5G
3-(Methoxymethyl)aniline 98%
3-(Methoxymethyl)aniline
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804494
Núm. CAS: 53473-83-9