Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-dioxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952294-1G OR952294-25G OR952294-5G
APOSOR952294-1GEA 24.8 EUR
APOSOR952294-1G APOSOR952294-25G APOSOR952294-5G
Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-dioxide 95%
Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-dioxide
Formula: C₈H₆O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159164
Núm. CAS: 1127-35-1