2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9523-1G OR9523-5G OR9523-25G
APOSOR9523-1GEA 87 EUR
APOSOR9523-1G APOSOR9523-5G APOSOR9523-25G
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
Formula: C₅H₅N₅O₄
MW: 199,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00224331
Núm. CAS: 34981-11-8