4,7-Dimethoxy-1-indanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,7-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR952308-5G
APOSOR952308-5GEA 133 EUR
APOSOR952308-5G
4,7-Dimethoxy-1-indanone 95%
4,7-Dimethoxy-1-indanone
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00757244
Núm. CAS: 52428-09-8