6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952326-1G OR952326-250MG
APOSOR952326-1GEA 754 EUR
APOSOR952326-1G APOSOR952326-250MG
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520598
Núm. CAS: 105537-90-4