6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952438-1G OR952438-250MG
APOSOR952438-1GEA 0 EUR
APOSOR952438-1G APOSOR952438-250MG
6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one 95%
6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405870
Núm. CAS: 26829-43-6