N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952455-1G OR952455-5G
APOSOR952455-1GEA 179 EUR
APOSOR952455-1G APOSOR952455-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine
Formula: C₈H₉N₃O₂
MW: 179,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11184481
Núm. CAS: 380605-28-7