N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952456-1G OR952456-5G
APOSOR952456-1GEA 226 EUR
APOSOR952456-1G APOSOR952456-5G
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163,259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11204729
Núm. CAS: 39180-83-1