6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952470-1G OR952470-250MG
APOSOR952470-1GEA 696 EUR
APOSOR952470-1G APOSOR952470-250MG
6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17926441
Núm. CAS: 21889-89-4