6-Pyridin-4-yl-2H-pyridazin-3-one 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 6-(Pyridin-4-yl)pyridazin-3(2H)-one

OR952502-1G OR952502-250MG
APOSOR952502-1GEA 314 EUR
APOSOR952502-1G APOSOR952502-250MG
6-Pyridin-4-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
6-Pyridin-4-yl-2H-pyridazin-3-one
Formula: C₉H₇N₃O
MW: 173,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205154
Núm. CAS: 78157-26-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR