Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952508-1G OR952508-25G OR952508-5G
APOSOR952508-1GEA 125 EUR
APOSOR952508-1G APOSOR952508-25G APOSOR952508-5G
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203809
Núm. CAS: 70347-04-5