2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR952526-1G OR952526-250MG OR952526-5G
APOSOR952526-1GEA 289 EUR
APOSOR952526-1G APOSOR952526-250MG APOSOR952526-5G
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13175917
Núm. CAS: 878805-25-5