7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952537-1G
OR952537-5G
APOSOR952537-1GEA
139
EUR
APOSOR952537-1G
APOSOR952537-5G
7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride 97%
7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride
Formula:
C₈H₉N₃O·2ClH Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09878748 Núm. CAS: 860503-30-6 |