7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952586-1G OR952586-250MG
APOSOR952586-1GEA 364 EUR
APOSOR952586-1G APOSOR952586-250MG
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369968
Núm. CAS: 86153-24-4