7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
OR952587-5G
APOSOR952587-5GEA 120 EUR
APOSOR952587-5G
7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione 95%
7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00563867
Núm. CAS: 13165-35-0