7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952589-1G OR952589-250MG
APOSOR952589-1GEA 121 EUR
APOSOR952589-1G APOSOR952589-250MG
7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formula: C₉H₁₁ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369930
Núm. CAS: 57756-37-3