7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952591-1G OR952591-5G
APOSOR952591-1GEA 360 EUR
APOSOR952591-1G APOSOR952591-5G
7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Formula: C₈H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426380
Núm. CAS: 66367-05-3