4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952608-100MG OR952608-1G OR952608-250MG
APOSOR952608-100MGEA 145 EUR
APOSOR952608-100MG APOSOR952608-1G APOSOR952608-250MG
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375273
Núm. CAS: 89250-15-7