7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
OR952613-1G OR952613-250MG
APOSOR952613-1GEA 345 EUR
APOSOR952613-1G APOSOR952613-250MG
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061210
Núm. CAS: 31846-36-3