4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952620-1G OR952620-250MG
APOSOR952620-1GEA 0 EUR
APOSOR952620-1G APOSOR952620-250MG
4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile
Formula: C₇H₇N₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14585003
Núm. CAS: 89079-62-9