Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952642-25G OR952642-5G
APOSOR952642-25GEA 192 EUR
APOSOR952642-25G APOSOR952642-5G
Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Methyl 1-aminocyclohexanoate
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08686793
Núm. CAS: 4507-57-7