7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952649-1G
OR952649-250MG
APOSOR952649-1GEA
574
EUR
APOSOR952649-1G
APOSOR952649-250MG
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formula:
C₁₀H₁₄N₂ MW: 162,232 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07369975 Núm. CAS: 422318-36-3 |