7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR952650-1G OR952650-250MG
APOSOR952650-1GEA 770 EUR
APOSOR952650-1G APOSOR952650-250MG
7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133.151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05723324
Núm. CAS: 27582-20-3